Documentos Principais
ENA447957813
Enamine
[4-(methylcarbamoyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
247.7
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
{4-[(methylamino)carbonyl]phenyl}methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3S/c1-11-9(12)8-4-2-7(3-5-8)6-15(10,13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
IOWWBWLSFVRSHU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205881
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205881
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)