Documentos Principais
ENA447957786
Enamine
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-methyl-5-oxoazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9-5-7-13(8-6-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
FPTMDKGETGTSCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205841
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)