Documentos Principais
ENA447957477
Enamine
4-chloropyridine-2,6-dicarbohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-chloro-2,6-pyridinedicarbohydrazide
Inchi Code
1S/C7H8ClN5O2/c8-3-1-4(6(14)12-9)11-5(2-3)7(15)13-10/h1-2H,9-10H2,(H,12,14)(H,13,15)
chave InChI
BNEZLSRZGGPXAG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207172
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)