Documentos Principais
ENA447957447
Enamine
4-(aminomethyl)-4-hydroxy-1lambda6-thiane-1,1-dione hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(aminomethyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3S.ClH/c7-5-6(8)1-3-11(9,10)4-2-6;/h8H,1-5,7H2;1H
chave InChI
ZSVQSDOSYBGNPJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205518
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205518
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)