Documentos Principais
ENA447957362
Enamine
3-carbamoyl-5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
284.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(aminocarbonyl)-5-chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO4S/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(9)3-6(7)16(10,13)14/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
chave InChI
ZOKBWYGGUUFUNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206829
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206829
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)