Documentos Principais
ENA447957250
Enamine
5-(cyclopropylmethoxy)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Iupac Name
5-(cyclopropylmethoxy)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-9(13)7-3-11-8(4-10-7)14-5-6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,12,13)
chave InChI
UTKCEOFCDHLKRM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206531
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206531
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)