Documentos Principais
ENA447957210
Enamine
2,2-difluoro-2-(3-methylphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(m-tolyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)6-12/h2-5H,6,12H2,1H3
chave InChI
YYURSPJUHQVNCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206409
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)