Documentos Principais
ENA447957183
Enamine
2-bromo-1-(3-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
315.39
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(3-chloro-4-pyridinyl)ethanone hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO.BrH/c8-3-7(11)5-1-2-10-4-6(5)9;/h1-2,4H,3H2;1H
chave InChI
AWYKAVOVCORZHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206327
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206327
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)