Documentos Principais
ENA447956942
Enamine
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.97
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methoxypyridin-3-yl)ethan-1-one hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2.BrH/c1-12-8-6(7(11)5-9)3-2-4-10-8;/h2-4H,5H2,1H3;1H
chave InChI
ALYKYHFFTUISBQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206418
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206418
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)