Documentos Principais
ENA447956924
Enamine
methyl 3-amino-2-(4-bromophenoxy)propanoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.57
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-2-(4-bromophenoxy)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12BrNO3.ClH/c1-14-10(13)9(6-12)15-8-4-2-7(11)3-5-8;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
chave InChI
OWJVDBOIJNINIS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205976
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205976
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)