Documentos Principais
ENA447956474
Enamine
1,5-dimethyl-2,4-dinitrobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.16
Número MDL:
pf
92-94
Iupac Name
1,5-dimethyl-2,4-dinitrobenzene
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c1-5-3-6(2)8(10(13)14)4-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
chave InChI
FOWXIRIJHSFCRC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160058
Melting Point
92-94