Documentos Principais
ENA447956447
Enamine
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
Iupac Name
(3-chloro-4-ethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClNO/c1-2-12-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,2,6,11H2,1H3
chave InChI
UYKPNTVWIUIXFD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204709
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)