Documentos Principais
ENA447956138
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopentan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
228.21
Número MDL:
Iupac Name
2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopentanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-12(14,15)9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(10)16/h1,3-4,7,10H,2,5-6H2
chave InChI
LDVVDLXCWWXADR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202096
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)