Documentos Principais
ENA444724771
Enamine
5-methyl-2-(trifluoromethyl)morpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.15
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H10F3NO/c1-4-3-11-5(2-10-4)6(7,8)9/h4-5,10H,2-3H2,1H3
chave InChI
LUMNOIAAEIAHKT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202222
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)