Documentos Principais
ENA444724649
Enamine
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.64
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8(4-5-8)7-3-1-2-6-10-7;/h1-3,6H,4-5,9H2;1H
chave InChI
LJFVLTGRTLCTEZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802