Documentos Principais
ENA444724568
Enamine
3-hydroxy-1-phenylbutan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-1-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)10(12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,11H,7H2,1H3
chave InChI
RFHRXUDEWBOJCW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201617
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201617
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)