Documentos Principais
ENA444724323
Enamine
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2/c10-5-3-7-8(12-4-5)6(9(13)14)1-2-11-7/h1-4H,(H,13,14)
chave InChI
DDWVAACSOXMOEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)