Documentos Principais
ENA444724220
Enamine
tert-butyl N-(4-sulfanylcyclohexyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-sulfanylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2S/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-4-6-9(15)7-5-8/h8-9,15H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
DYBMNZSSIAKCBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200743
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)