Documentos Principais
ENA444724184
Enamine
(6-chloro-4-methylpyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(6-chloro-4-methyl-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-5-2-6(4-9)10-7(8)3-5/h2-3H,4,9H2,1H3
chave InChI
RHXMIQKZRKPKKA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199830
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199830
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)