Documentos Principais
ENA444724074
Enamine
3-phenylbutane-1,2-diamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.17
Número MDL:
Iupac Name
3-phenylbutane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-8(10(12)7-11)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,10H,7,11-12H2,1H3;2*1H
chave InChI
MOIJMOGYXZYXRO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201888
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201888
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)