Documentos Principais
ENA444723515
Enamine
1-hydroxy-4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.2
Número MDL:
pf
80-81
Iupac Name
1-hydroxy-4-methylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-6-2-4-8(11,5-3-6)7(9)10/h6,11H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
GPPBORVXLHFQLL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111302
Melting Point
80-81
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111302
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)