Documentos Principais
ENA444723498
Enamine
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.04
Número MDL:
Iupac Name
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-1-5(10)7-11-6(8(13)14)3-12(7)2-4/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
OKRIIMVNXKTCPK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198988
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198988
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)