Documentos Principais
ENA444723157
Enamine
2-ethyl-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethyl-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-8-6-10(12-2)5-4-9(8)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
chave InChI
KNZNOAUEHPPANO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196874
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196874
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)