Documentos Principais
ENA432540041
Enamine
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-benzyl-3-bromopyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
chave InChI
VOXJTPBOJBQGSL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197612
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)