Documentos Principais
ENA432539569
Enamine
(1r,3r)-3-(3-methylphenyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
197.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(1r,3r)-3-(m-tolyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-8-3-2-4-9(5-8)10-6-11(12)7-10;/h2-5,10-11H,6-7,12H2,1H3;1H/t10-,11-;
chave InChI
QVUWSAYYZHWFPK-PFWPSKEQSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196168
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196168
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)