Documentos Principais
ENA432539520
Enamine
1-[(4-fluorophenyl)methyl]azetidin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluorobenzyl)-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-9-3-1-8(2-4-9)5-12-6-10(13)7-12/h1-4,10,13H,5-7H2
chave InChI
JKNYOFXNAYHDJV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196041
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196041
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)