Documentos Principais
ENA432539443
Enamine
1-phenylhex-5-en-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-5-hexen-3-ol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h2-5,7-8,12-13H,1,6,9-10H2
chave InChI
AYQFIGASVMPYQZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195853
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195853
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)