Documentos Principais
ENA432537929
Enamine
1,5-dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
dimethyl 3-(3-chlorophenyl)pentanedioate
Inchi Code
1S/C13H15ClO4/c1-17-12(15)7-10(8-13(16)18-2)9-4-3-5-11(14)6-9/h3-6,10H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
RFPJJRLQNIRTJE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192633
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)