Documentos Principais
ENA429361477
Enamine
N1-(2,6-dichlorophenyl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N~1~-(2,6-dichlorophenyl)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H10Cl2N2/c13-8-4-3-5-9(14)12(8)16-11-7-2-1-6-10(11)15/h1-7,16H,15H2
chave InChI
YDNDAHPSDPWHJJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192788
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192788
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)