Documentos Principais
ENA429360817
Enamine
4-[(3-nitrophenyl)carbamoyl]butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-nitroanilino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O5/c14-10(5-2-6-11(15)16)12-8-3-1-4-9(7-8)13(17)18/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,12,14)(H,15,16)
chave InChI
NZLOFCLTCZFBJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190876
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190876
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)