Documentos Principais
ENA429360804
Enamine
5-ethyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
pf
147-149
Iupac Name
5-ethyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-2-9-10(12(14)15)11(13-16-9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
BKVNATITQUEJFR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190836
Melting Point
147-149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190836
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)