Documentos Principais
ENA429360599
Enamine
1-cyclopropyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c11-7(6-1-2-6)3-10-5-8-4-9-10/h4-6H,1-3H2
chave InChI
SLKDCPYGPROWEC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190254
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190254
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)