Documentos Principais
ENA429360335
Enamine
tert-butyl 1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18F3NO2/c1-10(2,3)17-9(16)8-4-5-15(6-8)7-11(12,13)14/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
LTOQAOLLIKVIKG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190146
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)