Documentos Principais
ENA429359985
Enamine
2-(3-{hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c]morpholin-3-yl}-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
310.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(3-(hexahydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazin-3-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19N5O.2ClH/c12-4-3-10-13-11(15-14-10)9-6-16-5-1-2-8(16)7-17-9;;/h8-9H,1-7,12H2,(H,13,14,15);2*1H
chave InChI
OOAHPJJACKCBKW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189096
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)