Documentos Principais
ENA429359429
Enamine
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
179.54
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-(trifluoromethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5F4N.ClH/c5-3(1-9-2-3)4(6,7)8;/h9H,1-2H2;1H
chave InChI
VQHWBOJSPNJTFT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187831
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)