Documentos Principais
ENA429359174
Enamine
3-fluoro-2-(piperidin-3-yloxy)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.22
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-pyridinyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c11-9-4-2-6-13-10(9)14-8-3-1-5-12-7-8/h2,4,6,8,12H,1,3,5,7H2
chave InChI
IGNXDUDLJXSXML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)