Documentos Principais
ENA429358691
Enamine
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-3-hydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H7ClO3/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h1-6,15H
chave InChI
RMVBXXJNOAXYHY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186398
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)