Documentos Principais
ENA429358393
Enamine
7-bromo-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.11
Número MDL:
Iupac Name
7-bromobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-5H
chave InChI
FBHVOKWGDADRAD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)