Documentos Principais
ENA429358277
Enamine
2-(hydroxymethyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-3(2-5)4(6)7/h5H,1-2H2,(H,6,7)
chave InChI
AAMTXHVZOHPPQR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147050
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)