Documentos Principais
ENA428683627
Enamine
N'-hydroxyoxolane-2-carboximidamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.15
Iupac Name
N'-hydroxytetrahydro-2-furancarboximidamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O2/c6-5(7-8)4-2-1-3-9-4/h4-5H,1-3,6H2
chave InChI
GXBRYNLAXHBYGQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186773
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)