Documentos Principais
ENA428683366
Enamine
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
pf
149-150
Iupac Name
3-(2-oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-10(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,14)
chave InChI
UXXIHDNWWGDWOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Melting Point
149-150
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184445
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)