Documentos Principais
ENA428683296
Enamine
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.67
Número MDL:
pf
220-222
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N.ClH/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
chave InChI
CNLRDZVFVXOEHT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Melting Point
220-222
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184079
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)