Documentos Principais
ENA428682970
Enamine
3-bromo-4-(2,3,4-trifluorophenyl)butan-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
281.07
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-(2,3,4-trifluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O/c1-5(15)7(11)4-6-2-3-8(12)10(14)9(6)13/h2-3,7H,4H2,1H3
chave InChI
SHCZWKXWAAEKFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182619
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)