Documentos Principais
ENA428074542
Enamine
3-ethynyl-3-fluorooxetane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-ethynyl-3-fluorooxetane
Inchi Code
1S/C5H5FO/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1H,3-4H2
chave InChI
BAIFADOAFOCMFV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182561
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)