Documentos Principais
ENA428074375
Enamine
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
pf
109-111
Iupac Name
4-acetyl-3-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7(12)9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
PUAYBCFNCMTGIV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
Melting Point
109-111
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181874
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)