Documentos Principais
ENA428073913
Enamine
(but-3-yn-1-yl)diethylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
125.21
Número MDL:
Iupac Name
N,N-diethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-4-7-8-9(5-2)6-3/h1H,5-8H2,2-3H3
chave InChI
CGSBVEHGUHCRCB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179525
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)