Documentos Principais
ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
131.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
chave InChI
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)