Documentos Principais
ENA428073659
Enamine
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.68
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c13-9(3-4-10-5-9)8-11-7(12-14-8)6-1-2-6;/h6,10,13H,1-5H2;1H
chave InChI
JAYNKANINYRRED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180874
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180874
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)