Documentos Principais
ENA428073647
Enamine
ethyl 2-tert-butylpent-4-enoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-(tert-butyl)pent-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-6-8-9(11(3,4)5)10(12)13-7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3
chave InChI
LKGBWTOZHJWQRM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)