Documentos Principais
ENA424045818
Enamine
4-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.64
Número MDL:
Iupac Name
4-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
chave InChI
PELQZBDSYRSDPL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175771
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175771
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)